Tisk…
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium 1-heptanesulphonate monohydrate
411270050 411270250 411271000 411275000
ACRO411270050EA 2280 CZK
ACRO411270050 ACRO411270250 ACRO411271000 ACRO411275000
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate for HPLC
1-Heptanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Vzorec: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
MW: 220.27
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149550
CAS číslo: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 7.4 % to 9 % (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Solubility (10 % w/v in water) Clear colorless
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥99.0 %