Tisk…
EDTA čtyřsodná sůl hydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate, Kestranal® 4S hydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt hydrate, Sodium 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetate xhydrate, Edetic acid tetrasodium salt hydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
ED4S-1KG ED4S-2.5KG ED4S-500G
SIALED4S-1KGEA 4040 CZK
SIALED4S-1KG SIALED4S-2.5KG SIALED4S-500G
EDTA čtyřsodná sůl hydrát, Sigma-Aldrich®
EDTA čtyřsodná sůl hydrát
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·xH₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150025
CAS číslo: 13235-36-4
EINECS: 200-573-9