Tisk…
EDTA čtyřsodná sůl hydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate, Kestranal® 4S hydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt hydrate, Sodium 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetate xhydrate, Edetic acid tetrasodium salt hydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
03699-1KG 03699-250G
SIAL03699-1KGEA 7550 CZK
SIAL03699-1KG SIAL03699-250G
EDTA čtyřsodná sůl hydrát, Sigma-Aldrich®
EDTA čtyřsodná sůl hydrát
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·xH₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150025
CAS číslo: 13235-36-4
EINECS: 200-573-9