Tisk…
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
ED4SS-100G ED4SS-1KG ED4SS-2.5KG ED4SS-500G
SIALED4SS-100GEA 1770 CZK
SIALED4SS-100G SIALED4SS-1KG SIALED4SS-2.5KG SIALED4SS-500G
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Bod tání: > 300 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150026
CAS číslo: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 13,03544