Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Edetic acid tetrasodium salt dihydrate, Kestranal® 4S 2 H2O, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid sodium hydrate, Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate Dihydrate, Kestranal® 4S dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
E6511-100G
E6511-500G
SIALE6511-100GEA
1180
CZK
SIALE6511-100G
SIALE6511-500G
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát
Vzorec:
C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O Bod tání: > 300 °C Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150026 CAS číslo: 10378-23-1 EINECS: 200-573-9 Merck Index: 13,03544 |