Tisk…

Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Edetic acid tetrasodium salt dihydrate, Kestranal® 4S 2 H2O, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid sodium hydrate, Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate Dihydrate, Kestranal® 4S dihydrate

M-Clarity™ quality level = MQ200

E5391-20KG E5391-250G
SIALE5391-20KGEA 0 CZK
SIALE5391-20KG SIALE5391-250G
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Bod tání: > 300 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150026
CAS číslo: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 13,03544

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR