Tisk…
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Edetic acid tetrasodium salt dihydrate, Kestranal® 4S 2 H2O, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid sodium hydrate, Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate Dihydrate, Kestranal® 4S dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
03695-1KG 03695-250G
SIAL03695-1KGEA 6780 CZK
SIAL03695-1KG SIAL03695-250G
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
MW: 416.2
Bod tání: > 300 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150026
CAS číslo: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 13,03544