Tisk…
EDTA čtyřsodná sůl hydrát ≥99.5%, Ultra Pure Grade
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
0245-1KGEA 7670 CZK
0245-1KG 0245-500G
EDTA čtyřsodná sůl hydrát ≥99.5%, Ultra Pure Grade
EDTA čtyřsodná sůl hydrát
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·xH₂O
Bod tání: >300 °C
Hustota: 6,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150025
CAS číslo: 13235-36-4
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 12,03557
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Solubility (5%, Water) pass
Iron ≤0.005%
Moisture (KF) 12.4 – 19.2%
Nitrilotriacetic Acid ≤0.1%
pH (1%, Water) @25 °C 10.7 – 11.7
Purity (Dry Basis) >99.5%