Tisk…
EDTA didraselná sůl dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
ED2P-100G ED2P-500G ED2P-1KG
SIALED2P-100GEA 2180 CZK
SIALED2P-100G SIALED2P-500G SIALED2P-1KG
EDTA didraselná sůl dihydrát, Sigma-Aldrich®
EDTA didraselná sůl dihydrát
Vzorec: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Bod tání: 272 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150036
CAS číslo: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546