Tisk…
EDTA disodium salt 0.05 M EDTA-Na2 volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
318892-500ML 318892-2.5L
318892-500MLEA 715 CZK
318892-500ML 318892-2.5L
EDTA disodium salt 0.05 M EDTA-Na2 volumetric solution, Fluka™
EDTA disodium salt
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Bod tání: 255 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070672
CAS číslo: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 0.0490 - 0.0510 mol/l
Traceable to NIST SRM effective