EDTA dvojsodná sůl dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
03677-500G
03677-100G
SIAL03677-500GEA
12670
CZK
SIAL03677-500G
SIAL03677-100G
EDTA dvojsodná sůl dihydrát, Sigma-Aldrich®
EDTA dvojsodná sůl dihydrát
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Bod tání: 255 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150037 CAS číslo: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |