Tisk…
EDTA dvojsodná sůl dihydrát, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
2060.1000EA 4520 CZK
2060.1000 2060-38
EDTA dvojsodná sůl dihydrát, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EDTA dvojsodná sůl dihydrát
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Bod tání: 255 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150037
CAS číslo: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM