Citronan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
C8532-100G
C8532-10KG
C8532-1KG
C8532-500G
C8532-5KG
SIALC8532-100GEA
1790
CZK
SIALC8532-100G
SIALC8532-10KG
SIALC8532-1KG
SIALC8532-500G
SIALC8532-5KG
Citronan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Citran trojdraselný dihydrát
Vzorec:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Bod tání: 150 °C Hustota: 1,76 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150031 CAS číslo: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Merck Index: 13,08675 |