Citronan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
71405-250G
71405-1KG
71405-5KG
SIAL71405-250GEA
1100
CZK
SIAL71405-250G
SIAL71405-1KG
SIAL71405-5KG
Citronan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Citran trojdraselný dihydrát
Vzorec:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Bod tání: 150 °C Hustota: 1,76 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150031 CAS číslo: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Merck Index: 13,08675 |