Tisk…
Citronan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
71402-1KG 71402-100G 71402-250G
SIAL71402-1KGEA 5280 CZK
SIAL71402-1KG SIAL71402-100G SIAL71402-250G
Citronan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Citran trojdraselný dihydrát
Vzorec: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MW: 294.1
Bod tání: 150
Hustota: 1.76
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150031
CAS číslo: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM