Tisk…
Citronan sodný dihydrát, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06448.0500 1.06448.1000 1.06448.5000
1.06448.0500EA 1990 CZK
1.06448.0500 1.06448.1000 1.06448.5000
Citronan sodný dihydrát, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Citran trojdraselný dihydrát
Vzorec: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MW: 294.1
Bod tání: 150
Hustota: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150031
CAS číslo: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM