Tisk…
Kyselina citronová monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
C7129-100G C7129-1KG C7129-500G C7129-5KG
SIALC7129-100GEA 872 CZK
SIALC7129-100G SIALC7129-1KG SIALC7129-500G SIALC7129-5KG
Kyselina citronová monohydrát, Sigma-Aldrich®
Kyselina citronová monohydrát
Vzorec: C₆H₈O₇.H₂O
Bod tání: 135…152 °C
Hustota: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149972
CAS číslo: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM