Šťavelan diamonný monohydrát, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Ammonium oxalate monohydrate, Ammonium oxalate-1-hydrate, Oxalic acid diammonium salt monohydrate, Oxalic acid ammonium salt monohydrate, Ammonium ethanedioate monohydrate, Ammonium Oxalate, Monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01192.0250
1.01192.1000
1.01192.0250EA
1700
CZK
1.01192.0250
1.01192.1000
Šťavelan diamonný monohydrát, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO for analysis, Supelco®
Šťavelan diamonný monohydrát
Vzorec:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Bod varu: 70 °C (1013 hPa) Bod tání: 70 °C Hustota: ∼1.5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149694 CAS číslo: 6009-70-7 EINECS: 214-202-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00541 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 45 g/l (20 °C) (anhydrous substance) |
Melting Point | 70 °C (decomposition) |
Molar Mass | 142.11 g/mol |
Bulk Density | 480 kg/m3 |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 1.50 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.3 (50 g/l, H2O, 25 °C) |