Tisk…
Šťavelan diamonný monohydrát ≥99.0%, powder ACS
Dodavatel: MP Biomedicals
Varování
0219140891 0219140880 0219140890
ICNA0219140891EA 4940 CZK
ICNA0219140891 ICNA0219140880 ICNA0219140890
Šťavelan diamonný monohydrát ≥99.0%, powder ACS
di-Ammonium oxalate monohydrate
Chloride ≤0,002% Iron ≤2 ppm sulphate ≤0,002%
Vzorec: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
MW: 142,11 g/mol
Bod varu: 70 °C (1013 hPa)
Bod tání: 70 °C
Hustota: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149694
CAS číslo: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Synonyms Ethanedioic Acid Monohydrate; Oxalic acid diammonium salt
Form White Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)
Heavy Metals ≤5 ppm
Insoluble Matter ≤0,005%
Residue on Ignition ≤0,02%
Chloride ≤0.002%
Iron ≤2 ppm
Sulphate ≤0.002%