Šťavelan diamonný monohydrát 99+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
423365000
423360025
423361000
ACRO423365000EA
2420
CZK
ACRO423365000
ACRO423360025
ACRO423361000
Šťavelan diamonný monohydrát 99+% ACS
Šťavelan diamonný monohydrát
Vzorec:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Bod varu: 70 °C (1013 hPa) Bod tání: 70 °C Hustota: ~ 1.5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149694 CAS číslo: 6009-70-7 EINECS: 214-202-3 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00541 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Residue after ignition | ≤0.02 % |
Titration with KMnO4 | 99.0 to 101.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |