Šťavelan diamonný monohydrát 99.5% p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
206270010
206275000
ACRO206270010EA
3900
CZK
ACRO206270010
ACRO206275000
Šťavelan diamonný monohydrát 99.5% p.a.
di-Ammonium oxalate monohydrate
Vzorec:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O MW: 142,11 g/mol Bod varu: 70 °C (1013 hPa) Bod tání: 70 °C Hustota: ~ 1.5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149694 CAS číslo: 6009-70-7 EINECS: 214-202-3 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00541 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Titration with KMnO4 | ≥99.4 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |