Šťavelan vápenatý monohydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Oxalic acid calcium salt monohydrate, Calcium ethanedioate monohydrate
32430.22
32430.36
32430.22EA
1620
CZK
32430.22
32430.36
Šťavelan vápenatý monohydrát ≥99%
Šťavelan vápenatý monohydrát
Purity: 99%
CAS No.: 5794-28-5
Molecular Formula: CaC2O4.H2O
Formula Weight: 146.11 (128.10anhy)
Physical Form: Powder/lump
Density: 2.12
Melting Point: 200°
Merck Reference: 14,1685
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00150039
Vzorec:
C₂CaO₄·1H₂O MW: 146.11 Bod tání: 200 Hustota: 2.12 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150039 CAS číslo: 5794-28-5 EINECS: 209-260-1 UN: 3288 ADR: 6.1 III |