Šťavelan vápenatý monohydrát ≥99.9985% (trace metals basis) (excluding 25 ppm max alkali earths), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Oxalic acid calcium salt monohydrate, Calcium ethanedioate monohydrate
13007.06
13007.14
13007.06EA
2180
CZK
13007.06
13007.14
Šťavelan vápenatý monohydrát ≥99.9985% (trace metals basis) (excluding 25 ppm max alkali earths), Puratronic®
Šťavelan vápenatý monohydrát
Purity: 99.9985%
CAS No.: 5794-28-5
Molecular Formula: CaC2O4.H2O
Formula Weight: 146.11 (128.10anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.12
Melting Point: 200°
Merck Reference: 14,1685
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00150039
Vzorec:
C₂CaO₄·1H₂O MW: 146,11 g/mol Bod tání: 200 °C Hustota: 2,12 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150039 CAS číslo: 5794-28-5 EINECS: 209-260-1 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1685 |