Tisk…
Šťavelan vápenatý monohydrát 98%, extra pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Oxalic acid calcium salt monohydrate, Calcium ethanedioate monohydrate
403880050 403885000 403880025
ACRO403880050EA 1070 CZK
ACRO403880050 ACRO403885000 ACRO403880025
Šťavelan vápenatý monohydrát 98%, extra pure
Šťavelan vápenatý monohydrát
Vzorec: C₂CaO₄·1H₂O
MW: 146,11 g/mol
Bod tání: 200 °C
Hustota: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150039
CAS číslo: 5794-28-5
EINECS: 209-260-1
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤13 % (1 g, 200°C, 3 h)
Particle size ≥95 % (Passing through 45 µm)
Apparent density 0.3 to 0.5 g/cm3
Titration ≥97.5 % w/w (as Oxalate) On dry substance
Iron (Fe) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.3 % (in HCl)