Kyselina šťavelová dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Ethanedioic acid dihydrate
O0376-100G
O0376-500G
O0376-1KG
O0376-3KG
SIALO0376-100GEA
0
CZK
SIALO0376-100G
SIALO0376-500G
SIALO0376-1KG
SIALO0376-3KG
Kyselina šťavelová dihydrát, Sigma-Aldrich®
Kyselina šťavelová dihydrát
Vzorec:
HO₂CCO₂H·2H₂O Bod varu: 149…160 °C (1013 hPa) Bod tání: 101 °C Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149102 CAS číslo: 6153-56-6 EINECS: 205-634-3 UN: 3261 ADR: 8,III REACH: 01-2119534576-33 Merck Index: 13,06980 |