Tisk…
Kyselina šťavelová dihydrát 99.5-102.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Ethanedioic acid dihydrate
20562.234EA 1220 CZK
20562.234 20562.291 20562.260
Kyselina šťavelová dihydrát 99.5-102.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Kyselina šťavelová dihydrát
Vzorec: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126.07
Bod varu: 149…160 °C (1013 hPa)
Bod tání: 101
Hustota: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149102
CAS číslo: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8 III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.5 - 102.5 %
IR Spectrum Passes test
Reaction with sulphuric acid Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test