Tisk…
Kyselina šťavelová dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
33506-5KG 33506-1KG 33506-250G 33506-25KG 33506-500G 33506-6X1KG
SIAL33506-5KGEA 12970 CZK
SIAL33506-5KG SIAL33506-1KG SIAL33506-250G SIAL33506-25KG SIAL33506-500G SIAL33506-6X1KG
Kyselina šťavelová dihydrát, Sigma-Aldrich®
Kyselina šťavelová dihydrát
Vzorec: HO₂CCO₂H·2H₂O
Bod varu: 149…160 °C (1013 hPa)
Bod tání: 101 °C
Hustota: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149102
CAS číslo: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8,III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM