Tisk…
Kyselina šťavelová dihydrát 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethanedioic acid dihydrate
129600010 129600050 129601000
ACRO129600010EA 2470 CZK
ACRO129600010 ACRO129600050 ACRO129601000
Kyselina šťavelová dihydrát 99+%, extra pure
Kyselina šťavelová dihydrát
Vzorec: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126.07
Bod tání: 98…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149102
CAS číslo: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm