Tisk…
Nikl-acetát tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Nickel diacetate tetrahydrate, Nickel (II) acetate tetrahydrate, Nickel di(acetate) tetrahydrate, Acetic acid nickel (II) salt tetrahydrate
72225-1KG 72225-250G
SIAL72225-1KGEA 8540 CZK
SIAL72225-1KG SIAL72225-250G
Nikl-acetát tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Nikl-acetát tetrahydrát
Vzorec: C₄H₆NiO₄·4H₂O
MW: 248.84
Bod varu: 16
Hustota: 1.798 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066973
CAS číslo: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
Merck Index: 12,06583