Tisk…
Nikl-acetát tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Nickel diacetate tetrahydrate, Nickel (II) acetate tetrahydrate, Nickel di(acetate) tetrahydrate, Acetic acid nickel (II) salt tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
379883-10G 379883-50G
SIAL379883-10GEA 5900 CZK
SIAL379883-10G SIAL379883-50G
Nikl-acetát tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Nikl-acetát tetrahydrát
Vzorec: C₄H₆NiO₄·4H₂O
MW: 248.84
Bod varu: 16
Hustota: 1.798 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066973
CAS číslo: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
Merck Index: 12,06583