Tisk…
Nikl-acetát tetrahydrát 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Nickel diacetate tetrahydrate, Nickel (II) acetate tetrahydrate, Nickel di(acetate) tetrahydrate, Acetic acid nickel (II) salt tetrahydrate
415540050 415545000 415541000
ACRO415540050EA 912 CZK
ACRO415540050 ACRO415545000 ACRO415541000
Nikl-acetát tetrahydrát 99%, extra pure
Nikl-acetát tetrahydrát
Vzorec: C₄H₆NiO₄·4H₂O
MW: 248.84
Bod varu: 16
Bod tání: 250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066973
CAS číslo: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06583
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %
Cobalt (Co) ≤0.2 %
Iron (Fe) ≤20 ppm