Tisk…
Nikl-acetát tetrahydrát 99+% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Nickel diacetate tetrahydrate, Nickel (II) acetate tetrahydrate, Nickel di(acetate) tetrahydrate, Acetic acid nickel (II) salt tetrahydrate
223145000 223140025 223141000
ACRO223145000EA 2750 CZK
ACRO223145000 ACRO223140025 ACRO223141000
Nikl-acetát tetrahydrát 99+% for analysis
Nikl-acetát tetrahydrát
Vzorec: C₄H₆NiO₄·4H₂O
MW: 248.84
Bod varu: 16
Bod tání: 250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066973
CAS číslo: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06583
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥99.0 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤2000 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm