Tisk…
Octan kobaltnatý tetrahydrát ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
44345.04 44345.09 44345.18
44345.04EA 2500 CZK
44345.04 44345.09 44345.18
Octan kobaltnatý tetrahydrát ≥99.999% (metals basis)
Octan kobaltnatý tetrahydrát
Purity: 99.999% CAS No.: 6147-53-1 Molecular Formula: C4H6CoO4.4H2O Formula Weight: 249.08 (177.02anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.71 Refractive Index: 1.542 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: ca 140° -4H2O Beilstein Reference: 3731397 Merck Reference: 14,2433 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149569
Vzorec: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
Bod tání: ∼140 °C (-4H₂O)
Hustota: 1,71
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149569
CAS číslo: 6147-53-1
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2433