Tisk…
Octan horečnatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Manganese acetate tetrahydrate, Manganese diacetate tetrahydrate, Acetic acid manganese (II) salt tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
221007-500G 221007-25G 221007-2KG
SIAL221007-500GEA 1510 CZK
SIAL221007-500G SIAL221007-25G SIAL221007-2KG
Octan horečnatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Octan horečnatý tetrahydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
MW: 245.09
Bod tání: 300
Hustota: 1.58 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00062552
CAS číslo: 6156-78-1
EINECS: 211-334-3
Merck Index: 13,05746