Tisk…
Octan horečnatý tetrahydrát 99+% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Manganese acetate tetrahydrate, Manganese diacetate tetrahydrate, Acetic acid manganese (II) salt tetrahydrate
205660250 205665000 205660025
ACRO205660250EA 964 CZK
ACRO205660250 ACRO205665000 ACRO205660025
Octan horečnatý tetrahydrát 99+% for analysis
Octan horečnatý tetrahydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
MW: 245.09
Bod tání: >300 °C
Bod vzplanutí: >130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062552
CAS číslo: 6156-78-1
EINECS: 211-334-3
Merck Index: 13,05746
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light pink Crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 6 to 7 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)