Tisk…
Octan zinečnatý dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
379786-25G 379786-5G
SIAL379786-25GEA 9750 CZK
SIAL379786-25G SIAL379786-5G
Octan zinečnatý dihydrát, Sigma-Aldrich®
Octan zinečnatý dihydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
MW: 219.51
Bod tání: 237
Hustota: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066961
CAS číslo: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256