Tisk…
Octan zinečnatý dihydrát ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
29088.235EA 993 CZK
29088.235 29088.292
Octan zinečnatý dihydrát ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Octan zinečnatý dihydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Bod tání: 237 °C
Hustota: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066961
CAS číslo: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.0 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.25 %
Reducing substances (as HCOOH) Max. 0.015 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm