Tisk…
Octan zinečnatý dihydrát, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08802.0250 1.08802.1000
1.08802.0250EA 1090 CZK
1.08802.0250 1.08802.1000
Octan zinečnatý dihydrát, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Octan zinečnatý dihydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
MW: 219.51
Bod tání: 237
Hustota: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066961
CAS číslo: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 430 g/l (20 °C)
Melting Point 237 °C
Molar Mass 219.49 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.74 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material