Tisk…
Octan zinečnatý dihydrát 98%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Acetic acid zinc salt dihydrate, Zinc (II) acetate dihydrate, Zinc diacetate dihydrate
207640010 207640050 207645000
ACRO207640010EA 3140 CZK
ACRO207640010 ACRO207640050 ACRO207645000
Octan zinečnatý dihydrát 98%, extra pure
Octan zinečnatý dihydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
MW: 219.51
Bod tání: 237
Hustota: 1.84 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066961
CAS číslo: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %