Tisk…

Octan měďnatý monohydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate

M-Clarity™ quality level = MQ200

229601-10G 229601-50G
SIAL229601-10GEA 6480 CZK
SIAL229601-10G SIAL229601-50G
Octan měďnatý monohydrát, Sigma-Aldrich®
Octan měďnatý monohydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Bod tání: 115 °C
Hustota: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149570
CAS číslo: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02651

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR