Octan měďnatý monohydrát 99,9 Metals basis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate
35481.06
35481.14
35481.06EA
3220
CZK
35481.06
35481.14
Octan měďnatý monohydrát 99,9 Metals basis
Octan měďnatý monohydrát
Purity: 99.9%
CAS No.: 6046-93-1
Molecular Formula: C4H6CuO4.H2O
Formula Weight: 199.65 (181.64anhy)
Physical Form: -4 Mesh
Density: 1.882
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
pH: 5.2-5.5
Melting Point: 115°
Merck Reference: 14,2624
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149570
Vzorec:
(H₃CCOO)₂Cu·H₂O MW: 199.65 Bod tání: 115 Hustota: 1.882 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149570 CAS číslo: 6046-93-1 EINECS: 205-553-3 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,2624 |