Octan měďnatý monohydrát 98.0-102.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate
14177.22
14177.36
14177.A3
14177.22EA
1350
CZK
14177.22
14177.36
14177.A3
Octan měďnatý monohydrát 98.0-102.0% ACS
Octan měďnatý monohydrát
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 6046-93-1
Molecular Formula: C4H6CuO4.H2O
Formula Weight: 199.65 (181.64anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.882
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
pH: 5.2-5.5
Melting Point: 115°
Merck Reference: 14,2624
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149570
Vzorec:
(H₃CCOO)₂Cu·H₂O MW: 199.65 Bod tání: 115 Hustota: 1.882 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149570 CAS číslo: 6046-93-1 EINECS: 205-553-3 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,2624 |