Tisk…
Šťavelan železnatý dihydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Iron (II) ethanedioate dihydrate, Oxalic acid iron (II) salt dihydrate, Ferrous oxalate dihydrate, Iron(II) oxalate hydrate
10718.22 10718.14
10718.22EA 4160 CZK
10718.22 10718.14
Šťavelan železnatý dihydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Šťavelan železnatý dihydrát
Purity: 99.999% CAS No.: 6047-25-2 Molecular Formula: FeC2O4.2H2O Formula Weight: 179.90 (143.87anhy) Physical Form: Powder Density: 2.28 Melting Point: 190° dec. MDL No.: MFCD00150040
Vzorec: Fe(C₂O₄)·2H₂O
MW: 179.9
Bod tání: 190 °C (rozkl.)
Hustota: 2.28
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150040
CAS číslo: 6047-25-2
EINECS: 208-217-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III