Tisk…
Octan měďnatý monohydrát 98+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate
203121000 203125000 203120025
ACRO203121000EA 945 CZK
ACRO203121000 ACRO203125000 ACRO203120025
Octan měďnatý monohydrát 98+%, extra pure
Octan měďnatý monohydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
MW: 199,65 g/mol
Bod varu: 240 °C (760 mmHg)
Bod tání: 115 °C
Hustota: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149570
CAS číslo: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02651
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %