Tisk…
Octan olovnatý trihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
467863-250G 467863-50G
SIAL467863-250GEA 8500 CZK
SIAL467863-250G SIAL467863-50G
Octan olovnatý trihydrát, Sigma-Aldrich®
Octan olovnatý trihydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
MW: 379.34
Bod varu: 280
Bod tání: 75
Hustota: 2.55 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150023
CAS číslo: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM