Tisk…
Octan olovnatý trihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
316512-100G 316512-25G 316512-5G
SIAL316512-100GEA 6820 CZK
SIAL316512-100G SIAL316512-25G SIAL316512-5G
Octan olovnatý trihydrát, Sigma-Aldrich®
Octan olovnatý trihydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Bod varu: 280 °C (1013 hPa)
Bod tání: 75 °C
Hustota: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150023
CAS číslo: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM