Octan olovnatý trihydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
A11746.0B
A11746.30
A11746.0BEA
2690
CZK
A11746.0B
A11746.30
Octan olovnatý trihydrát ≥99%
Octan olovnatý trihydrát
Purity: 99%
CAS No.: 6080-56-4
Molecular Formula: Pb(OOCCH3)2.3H2O
Formula Weight: 379.33 (325.28anhy)
Melting Point: 75°
Beilstein Reference: 3730298
Merck Reference: 14,5397
UN No.: 1616
MDL No.: MFCD00150023
Vzorec:
(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O Bod varu: 280 °C (1013 hPa) Bod tání: 75 °C Hustota: 2,55 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150023 CAS číslo: 6080-56-4 EINECS: 206-104-4 UN: 1616 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5397 |