Tisk…

Octan horečnatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate

M-Clarity™ quality level = MQ200

M5661-250G M5661-50G
SIALM5661-250GEA 3330 CZK
SIALM5661-250G SIALM5661-50G
Octan horečnatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Octan horečnatý tetrahydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Bod tání: 80 °C
Hustota: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149214
CAS číslo: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR