Tisk…
Octan horečnatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2545-1KG M2545-250G
SIALM2545-1KGEA 12280 CZK
SIALM2545-1KG SIALM2545-250G
Octan horečnatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Octan horečnatý tetrahydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214.46
Bod tání: 80
Hustota: 1.454 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149214
CAS číslo: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676