Octan horečnatý tetrahydrát 98.0-102.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 16674-78-5
Molecular Formula: Mg(CH3COO)2.4H2O
Formula Weight: 214.45 (142.39anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.454
Melting Point: 80°
Beilstein Reference: 3730605
Merck Reference: 14,5654
MDL No.: MFCD00149214
Vzorec:
(H₃CCOO)₂Mg·4H₂O Bod tání: 80 °C Hustota: 1,454 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149214 CAS číslo: 16674-78-5 EINECS: 205-554-9 Merck Index: 14,5654 |